Pipette tips
Gilson type, bevelled, 2 - 200 µl, -, geel, Gilson P20, P50, P100, P200, Bulk (25×1000)
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Verpakt:Bulk (25×1000)
- Steriel:-
- Volume:2 - 200 µl
- Seq:07
- Tip stijl:Gilson type, bevelled
- Tip kleur:geel
- Voor gebruik met:Gilson P20, P50, P100, P200