Pasteur pipettes
Pasteur pipette, general purpose, 4 ml, 40 µl, 3,1 ml, 2,5 mm, 150 mm, -, 6×500
Catalogus # DELT200005
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
PASTEUR PIPETTE 4,6 ML, POLYETHY 1 * 500 ST Catalogus #SAMC251
Product SAMC251 is vergelijkbaar met DELT200005 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
PASTEURPIPET UIT LAGEDENSITEIT-POLYETHYLEEN, VWR INTERNATIONAL, GEGRADUEERD, GRADUATIE (ML): 1, VERPAKKING: BULK, INHOUD (ML): 5 1 * 500 ST Catalogus #612-1684
Product 612-1684 is vergelijkbaar met DELT200005 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
PIPET TRANSFER LDPE 4.6ML 15.5CM NON ST 1 * 500 ST Catalogus #612-3609
Product 612-3609 is vergelijkbaar met DELT200005 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
PE, transparent.
- Made of inert polyethylene
- Sterile models are sterilised by ethylene oxide
- Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Verpakt:6×500
- Steriel:-
- Capaciteit:4 ml
- Omschrijving:Pasteur pipette, general purpose
- Lengte:150 mm
- Seq:02
- Druppelvolume:40 µl
- Steel Ø:2,5 mm
- Aanzuigvolume:3,1 ml