Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
Catalogus # 733-1211
Leverancier:   LONZA
Agarose, MetaPhor™
Catalogus # 733-1211
Leverancier:  LONZA
Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
Price
280,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Agarose met gemiddeld smeltpunt, ideaal voor de resolutie van DNA-fragmenten, PCR- en RT-PCR-producten, die 2% in grootte verschillen, in het bereik van 20 tot 800 bp, door onderzeese gelelektroforese.
MetaPhor™ agarose gel is ideal for resolving AMPFLPs, STRs, and tri- and tetranucleotide repeats.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Agarose, MetaPhor™
  • Seq:
    01