Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 80×160 mm, 2,88 kg
: DELTALAB
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
: Voedselcontact toegestaan.
:
:
:
:
- Afmetingen:80×160 mm
- Seq:05
- Dikte:50 µm
- Gewicht:2,88 kg
- Cat. No.:DELTM80160
- Materiaal:PE
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



