Microtubes racks
natuur, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
- Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
- Lateral handles allow easy handling of the racks
- Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
- Suitable for freezer use down to −80 °C
- Autoclavable
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Voor buizen Ø:11 mm
- Aant. gaten:80 (5×16)
- Kleur:natuur
- Seq:03
- b×d×h:225×65×27 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.