Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 120×180 mm, 4,64 kg
: DELTALAB
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
: Voedselcontact toegestaan.
:
:
:
:
- Afmetingen:120×180 mm
- Seq:06
- Dikte:50 µm
- Gewicht:4,64 kg
- Cat. No.:DELTM120180B
- Materiaal:PE
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



