Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Sep-Pak® Plus Short, tC18, Cartridge, 125 Å, 37 - 55 µm, 0,8 ml, 400 mg
Catalogus # WATEWAT036810
Marketsource
Leverancier:   WATERS
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Catalogus # WATEWAT036810
Leverancier:  WATERS
Marketsource
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Sep-Pak® Plus Short, tC18, Cartridge, 125 Å, 37 - 55 µm, 0,8 ml, 400 mg
Price
285,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These cartridges can used with liquid and gas samples and have the unique capability of reverse flow direction, a useful feature for trace enrichment application.
  • Precision design suits to robotic application also more convenient in manual use
  • Sorbents are in short and long body configurations
Can be connected to different devices like filter units, positive flow pumps and syringes, vacuum manifolds, automated sample processor, and in-line reaction systems (PET applications).
Specificaties
  • Kolomtype:
    Cartridge
  • Partikelgrootte:
    37 - 55 µm
  • Poriëngrootte:
    125 Å
  • Capaciteit:
    0,8 ml
  • Omschrijving:
    Sep-Pak® Plus Short, tC18
  • Seq:
    03
  • Bedgewicht:
    400 mg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.