Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 100×150 mm, 2,88 kg
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
Certifications: Voedselcontact toegestaan.
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Specificaties
- Afmetingen:100×150 mm
- Seq:04
- Dikte:50 µm
- Gewicht:2,88 kg
- Cat. No.:DELTM100150
- Materiaal:PE
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



