Trypsinising flasks
250 ml
WITG5.507.303
Trypsinising flasks, graduated, designed for converting tissue fragments and homogenates into cell suspensions by trypsin digestion of connective proteins. Flutes in flask enhance vigorous agitation.
- Capaciteit:250 ml
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.