Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, AR-Glas®
Rods, AR-Glas®
12±0,25 mm, 1500 mm
Catalogus # SCOR1028136
Leverancier:   Schott AG
Rods, AR-Glas®
Catalogus # SCOR1028136
Leverancier:  Schott AG
Rods, AR-Glas®
12±0,25 mm, 1500 mm
Price
180,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 14 kg
Product Details & Documents
Made of AR®-Glas.
  • Soft glass is acid-resistant
  • Has high thermal expansion for pressure melting and for fusing with platinum or dumet and other alloys
Specificaties
  • Ø uitw.:
    12±0,25 mm
  • Lengte:
    1500 mm
  • Seq:
    09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.