Snap cap vials
Vials, LCGC certified, 0,70 ml, 8×40 mm, helder, Ja, Snap cap
WATE186000837C
Marketsource
: WATERS
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:8×40 mm
- Capaciteit:0,70 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Vials, LCGC certified
- Seq:01
- Soort dop:Snap cap