Cell scrapers
Celschraper met twee bladposities, 160 mm
Catalogus # SARS83.1832
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Cell scraper with soft, flexible blade for gentle removal of monolayer cultures, minimising cell damage.
- Easy and complete separation of monolayer due to extra thin and flexible blade
- When downward pressure is applied to the handle the blade can remove all cells in its path in one pass
- Sterilised by gamma irradiation, individually wrapped
Specificaties
- Omschrijving:Celschraper met twee bladposities
- Seq:02
- Totale lengte:160 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.