Orders LinkContactUsLinkComponent
Container with screw cap
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, HDPE cap, graduation upto 120 ml, neutraal, 250/case, PP
Catalogus # SARS75.9922.421
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Container with screw cap
Catalogus # SARS75.9922.421
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, HDPE cap, graduation upto 120 ml, neutraal, 250/case, PP
Price
96,29 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    44 mm
  • Verpakt:
    250/case
  • Type:
    HDPE cap, graduation upto 120 ml
  • Capaciteit:
    120 ml
  • Hoogte:
    105 mm
  • Materiaal:
    PP
  • Seq:
    06
  • Kleur dop:
    neutraal