Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analytisch, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Catalogus # VARIR0089100C5
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Microsorb™ Silica is ideal for the separation of low molecular weight compounds that dissolve in organic solvents. Separations on silica columns depend upon the difference in orientation, type and number of functional groups associated with the compounds in the sample.
Specificaties
- Kolomtype:Analytisch
- Ø inw.:4,60 mm
- Partikelgrootte:5 µm
- Poriëngrootte:100 Å
- Lengte:250 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.