Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Connector, male, Gas Clean connecting Unit, 6,35 mm with dust filter
Catalog # VARICP7986
Supplier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalog # VARICP7986
Supplier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Connector, male, Gas Clean connecting Unit, 6,35 mm with dust filter
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Connector, male, Gas Clean connecting Unit, 6,35 mm with dust filter
  • Seq:
    11