Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Straight barrel cartridge, PH, 60 Å, 40 µm, 1 ml, 50 mg
Catalogus # VARI12102062
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Catalogus # VARI12102062
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Straight barrel cartridge, PH, 60 Å, 40 µm, 1 ml, 50 mg
Price
249,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ PH is a non-polar bonded silica material which exhibits a different selectivity to alkyl or aliphatic functionalised phases such as C8 or cyclohexyl. The electron density present in the aromatic ring affords an enhancement in the retention of conjugated or aromatic ring-containing analytes due to desirable pi-pi interactions.
  • Added selectivity compared to other non-polar sorbents
  • Enhanced retention of planar, conjugated organic molecules
  • Similar polarity to C8
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    40 µm
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    1 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    04
  • Bedgewicht:
    50 mg
  • Fase:
    PH
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI12102062
  • Koolstofgehalte:
    10,7%
  • Endcapping:
    Ja
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.