Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
LRC-patronen, Certify, 60 Å, 120 µm, 10 ml, 300 mg
Catalogus # VARI14113052
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Catalogus # VARI14113052
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
LRC-patronen, Certify, 60 Å, 120 µm, 10 ml, 300 mg
Price
197,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
  • Special mixed mode sorbent bed
  • Broad application range for aqueous extraction
  • Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    120 µm
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Omschrijving:
    LRC-patronen
  • Seq:
    28
  • Bedgewicht:
    300 mg
  • Fase:
    Certify
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI14113052
  • Koolstofgehalte:
    9,0%
  • Endcapping:
    Neen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.