Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Straight barrel cartridge, CH, 60 Å, 6 ml, 1 g
Catalogus # VARI12256005
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Catalogus # VARI12256005
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Straight barrel cartridge, CH, 60 Å, 6 ml, 1 g
Price
189,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ CH is a mid-polarity sorbent that exhibits unique selectivities for certain analytes. When employed as a non-polar sorbent, CH has the approximate polarity of a C₂ sorbent. Bond Elut™ CH is often a good choice when non-polar sorbents such as C₁₈, C₈ or C₂ do not provide the desired selectivity.
  • Non-polar CH with polarity similar to C₂
  • Retains polar analytes from aqueous matrices
  • Good choice when common non-polar sorbents do not provide the required selectivity
Specificaties
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    04
  • Bedgewicht:
    1 g
  • Fase:
    CH
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI12256005
  • Koolstofgehalte:
    9,6%
  • Endcapping:
    Ja
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.