Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, MP1, 70 Å, 10 ml, 35 mg
Catalogus # VARIA5021135
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Catalogus # VARIA5021135
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, MP1, 70 Å, 10 ml, 35 mg
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Specificaties
  • Poriëngrootte:
    70 Å
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    14
  • Bedgewicht:
    35 mg
  • Fase:
    MP1
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Environmental disk manifold
    Environmental disk manifold
    VARIA712
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 110,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Environmental disk holder, 47 mm
    Environmental disk holder, 47 mm
    VARIA713
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    VARIA714
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.