Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, C18, 70 Å, 3 ml, 30 mg
Catalogus # VARIA5320330
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Specificaties
- Poriëngrootte:70 Å
- Capaciteit:3 ml
- Omschrijving:Straight barrel cartridge
- Seq:02
- Bedgewicht:30 mg
- Fase:C18
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Environmental disk manifold
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Environmental disk holder, 47 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.