Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for buckets
Hefboomdeksel voor 10 L emmer, PP, waterdicht, Emmers van 10 l
Catalogus # RIXI8-7100-100
Lids for buckets
Catalogus # RIXI8-7100-100
Lids for buckets
Lids for buckets
Hefboomdeksel voor 10 L emmer, PP, waterdicht, Emmers van 10 l
Price
72,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
 : Buckets should be ordered separately.
Specificaties
  • Voor:
    Emmers van 10 l
  • Omschrijving:
    Hefboomdeksel voor 10 L emmer, PP, waterdicht
  • Seq:
    06