Density hydrometers, M100
Density hydrometer without thermometer, M100, 0,700 - 0,800 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Catalogus # AMARH809602
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
- Round capillary
- Accuracy of ±1 °C
- Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Certificeringen: DIN 12791
Verpakking: In a transparent plastic case.
Specificaties
- Omschrijving:Density hydrometer without thermometer
- Lengte:250 mm
- Seq:02
- Indeling:0,0002 g/cm³
- Model:M100
- Meetbereik:0,700 - 0,800 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.