Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring paddles, PP
Stirring paddles, PP
Stirring paddle, PP, total length 117 cm, 1170 mm, 130 mm, 155 mm, 155×130 mm
Catalogus # BURK8203-2100
Leverancier:   BURKLE
Stirring paddles, PP
Catalogus # BURK8203-2100
Leverancier:  BURKLE
Stirring paddles, PP
Stirring paddles, PP
Stirring paddle, PP, total length 117 cm, 1170 mm, 130 mm, 155 mm, 155×130 mm
Price
96,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP stirring paddles ideal for gentle stirring in plastic and glass containers.
  • Shatterproof
  • Warp resistant
Specificaties
  • Breedte:
    130 mm
  • Omschrijving:
    Stirring paddle, PP, total length 117 cm
  • Lengte:
    155 mm
  • Seq:
    01
  • Lemmet l×b:
    155×130 mm
  • Aslengte:
    1170 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.