Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met cilindermembraan, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Glas, Gel, Keramisch, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285090077
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 7381 HD
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met cilindermembraan
- Materiaal:Glas
- Seq:07
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:Gel
- Temperatuur:−5...+100 °C
- pH:2 - 13