Microtest manifolds, WHEATON®
Microtest-manifold, roestvrij staal, 12 posities, recht, 96-wells, 9 mm midden tot midden
Catalogus # WHEA851388
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Microtest-manifold, roestvrij staal, 12 posities, recht, 96-wells, 9 mm midden tot midden
- Seq:02