Roerder met afsluiting
Drukveer, roestvrij staal
Catalogus # 441-0385
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, PTFE-blad en borgschroef. Gasdichte sluiting voor vacuüm-roerapparaat tot max. 10⁻³ mbar bij continu bedrijfstoerental van 800 min⁻¹.
- Ideaal voor gebruik met flessen van 250 - 2000 ml met ronde bodem
- Inclusief PP-schroefdop met GL 25 sluiting
Specificaties
- Omschrijving:Drukveer, roestvrij staal