Roerder met afsluiting
Mes, PTFE, 70×24 mm
Catalogus # LENZ06310502
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, PTFE-blad en borgschroef. Gasdichte sluiting voor vacuüm-roerapparaat tot max. 10⁻³ mbar bij continu bedrijfstoerental van 800 min⁻¹.
- Ideaal voor gebruik met flessen van 250 - 2000 ml met ronde bodem
- Inclusief PP-schroefdop met GL 25 sluiting
Specificaties
- Omschrijving:Mes, PTFE
- Lemmet l×b:70×24 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



