Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, Fosfaat, 20 °C, Plastic bottle, 1×100 ml, 100 mL
Catalogus # 33651-100ML
Leverancier:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Catalogus # 33651-100ML
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, Fosfaat, 20 °C, Plastic bottle, 1×100 ml, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
34,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • pH buffer soort:
    Fosfaat
  • VPE:
    100 mL
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.05
  • Info VPE:
    1×100 ml
  • pH-waarde:
    12,00