Reactievat, cilindrisch
20000 ml, laboratory flange LF 150, 250 mm, 630 mm
Catalogus # LENZ06000494
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specificaties
- Ø uitw.:250 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:20000 ml
- Hoogte:630 mm
- Seq:16