Roerstaven
Roerstaven, glas, met gesmolten uiteinden, Glas, 4 mm, 200 mm
Catalogus # 441-0341
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
AR-Glas®. With fused ends.
Specificaties
- Ø:4 mm
- Omschrijving:Roerstaven, glas, met gesmolten uiteinden
- Lengte:200 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:015
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.