Roerstaven
Roerstaven, glas, met gesmolten uiteinden, Glas, 3 mm, 200 mm
Catalogus # 441-0074
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
AR-Glas®. With fused ends.
Specificaties
- Ø:3 mm
- Omschrijving:Roerstaven, glas, met gesmolten uiteinden
- Lengte:200 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:014
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.