Container, with screw cap
500 ml, 104 mm, 100 mm
Catalogus # HUEN915300
Leverancier: hünersdorff GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Containers with screw cap round, for varied applications, made of food-safe natural polypropylene.
- Resistant to acids and chemicals
- With tightly closing lid
- Deep freezable
Specificaties
- Ø uitw.:104 mm
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:100 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.