Container, with screw cap
250 ml, 104 mm, 50 mm, natuur
HUEN915200
Containers with screw cap round, for varied applications, made of food-safe natural polypropylene.
- Resistant to acids and chemicals
- With tightly closing lid
- Deep freezable
- Ø uitw.:104 mm
- Capaciteit:250 ml
- Kleur:natuur
- Hoogte:50 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.