Chemists spatulas
Flexible, elastic chemists spatula, 285 mm, 180 mm
Catalogus # HAMMHSN204-18
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ga naar:
Product Details & Documents
Flexible, elastic chemists spatulas with stainless steel blade.
Specificaties
- Omschrijving:Flexible, elastic chemists spatula
- Lengte:285 mm
- Seq:03
- Lengte blad:180 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.