Reaction vessels with frame assemblies
6000 ml, flens NW 150, 425 mm, DN 15
Catalogus # KGWARK-FB-17
Leverancier: KGW
Ga naar:
Product Details & Documents
Reaction vessel with stationary frame, J valve and accessories
Specificaties
- Aansluiting:DN 15
- Met:flens NW 150
- Capaciteit:6000 ml
- Hoogte:425 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.