Luteolin
Glass bottle for solids, 500 mg
Catalogus # CAYM10004161-500
Leverancier: Cayman Chemical
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
- CAS-nummer:491-70-3
- Formule:C₁₅H₁₀O₆
- MDL-nummer:MFCD00017309
- Molecular Weight:286.24 g/mol
- EINECS:207-741-0
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.