Orders LinkContactUsLinkComponent
Luteolin
Luteolin
Glass bottle for solids, 100 mg
Catalogus # CAYM10004161-100
Irriterend
Leverancier:   Cayman Chemical
Luteolin
Catalogus # CAYM10004161-100
Leverancier:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  491-70-3
Luteolin
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS-nummer:  491-70-3
Price
188,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
  • CAS-nummer:491-70-3
  • Formule:C₁₅H₁₀O₆
  • MDL-nummer:MFCD00017309
  • Molecular Weight:286.24 g/mol
  • EINECS:207-741-0
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.