Inbedringen
geel
Catalogus # 720-0818
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PS. Deze inbed-ringen zijn geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsterblokken en passen goed in spankopadaptors van het microtoom.
- Het geëtste schrijfveld op de ring is gemarkeerd met een identificatienummer en wordt bovenop het weefselblokje geplaatst
- Onderin wordt extra paraffine gegoten om de ring aan het weefselblokje te plakken
- De inbed-ring houdt tijdens het snijden van coupes het weefselmonster stevig op zijn plaats in de spankopadapter van het microtoom, en verzorgt tijdens opslag de identificatie van het monster
Specificaties
- Kleur:geel