Orders LinkContactUsLinkComponent
Inbedringen
Inbedringen
groen
Catalogus # 720-0817
Leverancier:   Simport Scientific
Inbedringen
Catalogus # 720-0817
Leverancier:  Simport Scientific
Inbedringen
Inbedringen
groen
Price
151,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS. Deze inbed-ringen zijn geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsterblokken en passen goed in spankopadaptors van het microtoom.
  • Het geëtste schrijfveld op de ring is gemarkeerd met een identificatienummer en wordt bovenop het weefselblokje geplaatst
  • Onderin wordt extra paraffine gegoten om de ring aan het weefselblokje te plakken
  • De inbed-ring houdt tijdens het snijden van coupes het weefselmonster stevig op zijn plaats in de spankopadapter van het microtoom, en verzorgt tijdens opslag de identificatie van het monster
Specificaties
  • Kleur:
    groen