Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Tafelmodel pH/geleidbaarheidsmeter 3540, UK-plug
Catalogus # 662-0331
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specificaties
- Omschrijving:Tafelmodel pH/geleidbaarheidsmeter 3540, UK-plug
- pH - kalibratie:Automatisch, 1, 2 of 3 punten
Auto. bufferherkenning: Jenway, NIST, DIN en JIS - Aansluitingen:BNC (pH) en 7–pens DIN (geleidbaarheid)
- Uitgangen:Analoog, RS232 en IrDA-interface
- b×d×h:210×250×55 mm
- Temperatuurnauwkeurigheid:±0,5 °C
- Geleidbaarheidsbereik:Automatisch geselecteerd van 0,01 µS tot 1999 mS/cm
- Geleidbaarheidsresolutie:0,01 µS tot 1 mS
- mV - bereik:±1999,9
- Aflezing:Verlicht 1/8 VGA LCD-display
- Temperatuurresolutie:0,1 °C
- pH - nauwkeurigheid:±0,003
- Temperatuurcompensatie:ATC en handmatig, 0...+100 °C
- Temperatuurbereik:–10...+105 °C
- Geleidbaarheid kalibratie:Automatisch, 1, 2 of 3 punten
Automatische standaard herkenning: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (handmatig uitschakelbaar) - Geleidbaarheid nauwkeurigheid:±0,5% ±2 cijfers
- pH - bereik:–2,000...+20,000
- Gewicht:0,850 kg
- Cat. No.:662-0331
- mV - resolutie:0,1
- Model:3540
- Geheugen capaciteit:Maximaal 500 meetwaarden (250 voor elke modus)
- pH - resolutie:0,001 / 0,01 / 0,1 selecteerbaar
- mV - nauwkeurigheid:±0,2
- Geleidbaarheid celconstante:0,010 - 19,999 cm⁻¹
- Conformiteit:GLP