VWR®, Objectglaasjeshouders
Objectglashouders, wit, PE, 178×299×19 mm, 78
Catalog # 631-0719
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Robuuste objectglaasjeshouder ontworpen voor droging en reiniging.
Colour: White
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue
Product Literature
Specifications
- Aantal objectglaasjes:78
- Kleur:wit
- Omschrijving:Objectglashouders
- Materiaal:PE
- Seq:05
- b×d×h:178×299×19 mm