VWR®, Objectglaasjeshouders
Objectglashouders, wit, PE, 178×299×21 mm, 40
Catalogus # 631-0718
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Robuuste objectglaasjeshouder ontworpen voor droging en reiniging.
Colour: White
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue
Product documentatie
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:40
- Kleur:wit
- Omschrijving:Objectglashouders
- Materiaal:PE
- Seq:03
- b×d×h:178×299×21 mm