VWR®, Objectglaasjeshouders
Objectglashouders, wit, PE, 102×153×21 mm, 15
Catalog # 631-0717
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Robuuste objectglaasjeshouder ontworpen voor droging en reiniging.
Colour: White
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue
Product Literature
Specifications
- Aantal objectglaasjes:15
- Kleur:wit
- Omschrijving:Objectglashouders
- Materiaal:PE
- Seq:01
- b×d×h:102×153×21 mm