Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Plan achromatic objective, Ph 100x/1,25, 0,15 mm
Catalogus # 630-0938
Leverancier:   OLYMPUS OPTICAL
Objectives
Catalogus # 630-0938
Leverancier:  OLYMPUS OPTICAL
Objectives
Objectives
Plan achromatic objective, Ph 100x/1,25, 0,15 mm
Price
1 108,61 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    Ph 100x/1,25
  • Omschrijving:
    Plan achromatic objective
  • Seq:
    13
  • Werkafstand:
    0,15 mm