Orders LinkContactUsLinkComponent
Vochtigheidsmodule
Vochtigheidsmodule
Vochtigheidssonde inclusief 4 aansluitbare Teflon-beschermdoppen, T: 0...+40 °C
RH: 0 - 100 %, ±0,2 °C;
±2,0 (2 - 98)% RV, RH: 0,1 %
Catalogus # TEST0636.2135
Leverancier:   TESTO
Vochtigheidsmodule
Catalogus # TEST0636.2135
Leverancier:  TESTO
Vochtigheidsmodule
Vochtigheidsmodule
Vochtigheidssonde inclusief 4 aansluitbare Teflon-beschermdoppen, T: 0...+40 °C
RH: 0 - 100 %, ±0,2 °C;
±2,0 (2 - 98)% RV, RH: 0,1 %
Price
474,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hygroscopic materials always try to form a moisture equilibrium with the surrounding air. This principle is used to measure the moisture in material by measuring moisture equilibrium.
  • Slim design (Ø 4 mm) with remote electronics
Ideal for tight measuring points, based on the moisture equilibrium measured, testo 635 automatically shows material moisture in % in the display.
Material moisture calculation is available for the following materials:
–Concrete
– High-insulation bricks
– Solid bricks
– Hard wood
– Soft wood
– Gas concrete
– Particle board
– Calcium sulphate floating screed
– Cement floating screed
– Lime sand brick
Materials are easy to select from the menu. Using the 'Material' user profile, the material can be accessed directly at the touch at a button.
Additional material characteristics can be stored in testo 635-2 using ComSoft.
Levering: Supplied with thin humidity probe (Ø 4 mm) with PTFE protective cap and adhesive modelling clay (four items), including fixed cable.
Specificaties
  • Meetbereik:
    T: 0...+40 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Resolutie:
    RH: 0,1 %
  • Omschrijving:
    Vochtigheidssonde inclusief 4 aansluitbare Teflon-beschermdoppen
  • Seq:
    01
  • Juistheid:
    ±0,2 °C;
    ±2,0 (2 - 98)% RV
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.