Orders LinkContactUsLinkComponent
pH/°C testers, 206
pH/°C testers, 206
Draagbare pH-/°C-meter, voor vloeistoffen, startkit 206-pH1
Catalogus # TEST0563.2065
Leverancier:   TESTO
pH/°C testers, 206
Catalogus # TEST0563.2065
Leverancier:  TESTO
pH/°C testers, 206
pH/°C testers, 206
Draagbare pH-/°C-meter, voor vloeistoffen, startkit 206-pH1
Price
259,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The testo 206 series is ideal for pH measurements in liquid and semi-solid media. The instruments offer a combination of a pH immersion probe and a temperature probe for precise and fast temperature compensation. Thanks to the large volume of gel electrolyte and the dual wall diaphragm, the probe is leak-proof, maintenance-free and insensitive to dirt.
  • Built-in temperature sensor
  • Maintenance-free gel electrolyte
  • Robust, waterproof and dishwasher-safe protective cover (TopSafe, protection class IP 65)
  • Automatic final value recognition (Auto-hold)
  • 1, 2, or 3-point calibration possible
Testo 206-pH1 is specially designed for fast pH checks in liquids.
Testo 206-pH2 is ideally suited for pH measurement in semi-solid and protein-rich foods such as jellies, creams, cheese, fruit etc.
Testo 206-pH3 is equipped with a BNC socket which allows the connection of any pH probes to the instrument, depending on the application. This makes the instrument universally applicable.
Delivery information: Single instruments are supplied with TopSafe cover and belt/wall holder. pH1 and pH2 also include a storage cap with gel.
pH1 and pH2 starter kits are supplied with storage cap with gel, calibration dosing bottles 250 ml pH 4 and 7, TopSafe cover, belt/wall holder and aluminium case.
All instruments are supplied with probe head but without probe. Probes need to be ordered separately.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Draagbare pH-/°C-meter, voor vloeistoffen, startkit 206-pH1
  • pH - kalibratie:
    1-, 2- of 3-puntskalibratie mogelijk
  • pH - nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • Temperatuurcompensatie:
    Automatisch
  • Temperatuurbereik:
    0...+60 °C
  • b×d×h:
    33×20×197 mm
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ±0,4 °C
  • Voeding:
    1 × CR2032 battery
  • pH - bereik:
    0,00...+14,00
  • Gewicht:
    0,069 kg
  • Cat. No.:
    TEST0563.2065
  • Model:
    206 pH1
  • pH - resolutie:
    0,01
  • Aflezing:
    LCD, 2 regels
  • Conformiteit:
    IP68
  • Temperatuurresolutie:
    0,1 °C
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Opslagdop voor testo 206, met KCI-gelvulling
    Opslagdop voor testo 206, met KCI-gelvulling
    TEST0554.2067
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • pH-bufferoplossing 7,00 in doseerfles (250 ml), met DAkkS-kalibratiecertificaat
    pH-bufferoplossing 7,00 in doseerfles (250 ml), met DAkkS-kalibratiecertificaat
    TEST0554.2063
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL - 21,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • pH-bufferoplossing 4,01 in doseerfles (250 ml), met DAkkS-kalibratiecertificaat
    pH-bufferoplossing 4,01 in doseerfles (250 ml), met DAkkS-kalibratiecertificaat
    TEST0554.2061
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL - 21,00 €