Inlet liners
Gesplitst/Zonder splitsing, Siltek, met wol, universeel voor de meest algemene analyses, 5,0 mm, 3,5 mm, 95 mm
Catalogus # 568-2351
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:5,0 mm
- Ø inw.:3,5 mm
- Omschrijving:Gesplitst/Zonder splitsing, Siltek, met wol, universeel voor de meest algemene analyses
- Lengte:95 mm
- Seq:070