Inlet liners
Zonder splitsing, Siltek, voor sporenelementen, voor Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL, 8,0 mm, 3,0 mm, 105 mm
Catalog # 568-2345
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specifications
- Ø uitw.:8,0 mm
- Ø inw.:3,0 mm
- Omschrijving:Zonder splitsing, Siltek, voor sporenelementen, voor Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL
- Lengte:105 mm
- Seq:102