Inlet liners
Gesplitst, Siltek, met wol, universeel gebruik met automatisch monsternameapparaat Agilent 7673, 6,3 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
Catalogus # 568-2333
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:6,3 mm
- Ø inw.:4,0 mm
- Omschrijving:Gesplitst, Siltek, met wol, universeel gebruik met automatisch monsternameapparaat Agilent 7673
- Lengte:78,5 mm
- Seq:001