Shell vials
Shell vials, limited volume, 0,70 ml, 8×40 mm, PP, helder, Neen
REST24681
: Restek
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:8×40 mm
- Capaciteit:0,70 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Shell vials, limited volume
- Materiaal:PP
- Seq:08